Acide (±)-3-chloromandelique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (±)-3-Chlorophenylglycolic acid, 3-Chloromandelic acid
OR911512-100G OR911512-25G
APOSOR911512-100GEA 237 EUR InStock
APOSOR911512-100G APOSOR911512-25G
Acide (±)-3-chloromandelique 98%
Acide (±)-3-chloromandelique
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829409
Numéro CAS: 16273-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité