2,3-Diméthylanisole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-2,3-dimethylbenzene
OR911822-100G OR911822-25G
APOSOR911822-100GEA 180 EUR InStock
APOSOR911822-100G APOSOR911822-25G
2,3-Diméthylanisole 95%
2,3-Diméthylanisole
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008376
Numéro CAS: 2944-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité