3-Hydroxy-p-anisidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxyphenol, 3-Hydroxy-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-hydroxyanisole
OR911881-100G OR911881-25G
APOSOR911881-100GEA 282 EUR InStock
APOSOR911881-100G APOSOR911881-25G
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
3-Hydroxy-p-anisidine
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010222
Numéro CAS: 1687-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité