5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
OR912415-25G
APOSOR912415-25GEA 232 EUR InStock
APOSOR912415-25G
5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone 95%
5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,6196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174339
Numéro CAS: 6342-64-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité