Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester
OR912444-100G
APOSOR912444-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR912444-100G
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Formule: C₆H₁₁ClO₃
MW: 166,60 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C/5.25mmHg
Densité: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211242
Numéro CAS: 90866-33-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité