4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR913383-10G OR913383-1G OR913383-5G
APOSOR913383-10GEA 453 EUR InStock
APOSOR913383-10G APOSOR913383-1G APOSOR913383-5G
4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
4-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,2050 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03004838
Numéro CAS: 33311-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité