3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR916352-1G OR916352-250MG
APOSOR916352-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR916352-1G APOSOR916352-250MG
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine 95%
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02656551
Numéro CAS: 5825-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité