3-Méthyl-1-phényl-2-butanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916904-25G OR916904-5G
APOSOR916904-25GEA 696 EUR InStock
APOSOR916904-25G APOSOR916904-5G
3-Méthyl-1-phényl-2-butanone 95%
3-Méthyl-1-phényl-2-butanone
Formule: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
MW: 162,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040487
Numéro CAS: 2893-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité