5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917097-1G OR917097-250MG
APOSOR917097-1GEA 177 EUR InStock
APOSOR917097-1G APOSOR917097-250MG
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Formule: C₉H₈ClN₃
MW: 193,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658399
Numéro CAS: 748796-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité