Propyl acetoacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetoacetic Acid Propyl Ester
OR917778-100G OR917778-25G
APOSOR917778-100GEA 371 EUR InStock
APOSOR917778-100G APOSOR917778-25G
Propyl acetoacetate 95%
Propyl acetoacetate
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059405
Numéro CAS: 1779-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité