2-(2,3-Dichlorophényl)ethanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR918460-5G
APOSOR918460-5GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR918460-5G
2-(2,3-Dichlorophényl)ethanol 96%
2-(2,3-Dichlorophényl)ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112742
Numéro CAS: 114686-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité