2,6-Diméthyl-p-benzoquinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR919100-5G
APOSOR919100-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR919100-5G
2,6-Diméthyl-p-benzoquinone 95%
2,6-Diméthyl-p-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001605
Numéro CAS: 527-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité