1,4-Benzoquinone dioxime 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: p-Quinone Dioxime
OR920023-100G OR920023-250G OR920023-25G
APOSOR920023-100GEA 226 EUR InStock
APOSOR920023-100G APOSOR920023-250G APOSOR920023-25G
1,4-Benzoquinone dioxime 95%
1,4-Benzoquinone dioxime
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063636
Numéro CAS: 105-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité