Acide benzylmalonique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Benzylmalonic acid
OR920047-25G
APOSOR920047-25GEA 174 EUR InStock
APOSOR920047-25G
Acide benzylmalonique 98%
Acide benzylmalonique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004261
Numéro CAS: 616-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité