Oxyde d'allyle et de phényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (Allyloxy)benzene
OR920084-100G OR920084-500G
APOSOR920084-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR920084-100G APOSOR920084-500G
Oxyde d'allyle et de phényle 98%
Oxyde d'allyle et de phényle
Formule: H₂CCHCH₂OC₆H₅
MW: 134,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008644
Numéro CAS: 1746-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité