3-Éthoxy-N,N-diéthylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Diethyl-m-phenetidine
OR920744-25G
APOSOR920744-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR920744-25G
3-Éthoxy-N,N-diéthylaniline 95%
3-Éthoxy-N,N-diéthylaniline
Formule: C₁₂H₁₉NO
MW: 193,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043936
Numéro CAS: 1864-92-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité