3-Chlorobutanone 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2-butanone
OR921276-1KG
APOSOR921276-1KGEA 0 EUR InStock
APOSOR921276-1KG
3-Chlorobutanone 96%
3-Chlorobutanone
Formule: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000865
Numéro CAS: 4091-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité