2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921289-1G OR921289-25G OR921289-5G
APOSOR921289-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR921289-1G APOSOR921289-25G APOSOR921289-5G
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran 95%
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran
Formule: C₉H₁₇ClO₂
MW: 192,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142812
Numéro CAS: 41302-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité