3-Méthoxythioanisole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921940-25G
APOSOR921940-25GEA 157 EUR InStock
APOSOR921940-25G
3-Méthoxythioanisole 95%
3-Méthoxythioanisole
Formule: C₈H₁₀OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789162
Numéro CAS: 2388-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité