Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Decalin-2-ol
OR922613-100G OR922613-25G
APOSOR922613-100GEA 270 EUR InStock
APOSOR922613-100G APOSOR922613-25G
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) 95%
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004132
Numéro CAS: 825-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité