Isopropyl methyl sulphone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922988-1G OR922988-25G OR922988-5G
APOSOR922988-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR922988-1G APOSOR922988-25G APOSOR922988-5G
Isopropyl methyl sulphone 95%
Isopropyl methyl sulphone
Formule: C₄H₁₀O₂S
MW: 122,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050415
Numéro CAS: 4853-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité