2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-2,5-diaza-bicyclo[2.2.1]heptane, tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
OR923781-1G OR923781-5G
APOSOR923781-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR923781-1G APOSOR923781-5G
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411671
Numéro CAS: 198989-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité