Cyclohexylacétate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclohexylacetic acid ethyl ester, Ethyl Cyclohexaneacetate, Cyclohexaneacetic acid ethyl ester
OR926544-100G OR926544-25G OR926544-5G
APOSOR926544-100GEA 647 EUR InStock
APOSOR926544-100G APOSOR926544-25G APOSOR926544-5G
Cyclohexylacétate d'éthyle 97%
Cyclohexylacétate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001517
Numéro CAS: 5452-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité