3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927302-1G OR927302-5G
APOSOR927302-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR927302-1G APOSOR927302-5G
3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid 95%
3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016835
Numéro CAS: 80018-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité