1,2-Dichloro-3-iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9282-100G
APOSOR9282-100GEA 77 EUR InStock
APOSOR9282-100G
1,2-Dichloro-3-iodobenzène 98%
1,2-Dichloro-3-iodobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Point d'ébullition: 121…123 °C/16mmHg
Point de fusion: 33…37 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001034
Numéro CAS: 2401-21-0
EINECS: 219-276-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité