2-Ethynylthiophene 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9291-1G OR9291-5G
APOSOR9291-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9291-1G APOSOR9291-5G
2-Ethynylthiophene 95+%
2-Ethynylthiophene
Formule: C₆H₄S
MW: 108,1610 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C/88mmHg
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425129
Numéro CAS: 4298-52-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité