6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929870-1G OR929870-250MG
APOSOR929870-1GEA 134 EUR InStock
APOSOR929870-1G APOSOR929870-250MG
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659664
Numéro CAS: 824-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité