1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR936206-5GEA 224 EUR InStock
APOSOR936206-5G APOSOR936206-1G
1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
1-(2-Chloroethyl)pyrrole
Formule: C₆H₈ClN
MW: 129,5874 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191330
Numéro CAS: 77200-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité