Phenylsuccinic anhydride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenyldihydrofuran-2,5-dione
OR936348-25G
APOSOR936348-25GEA 108 EUR InStock
APOSOR936348-25G
Phenylsuccinic anhydride 95%
Phenylsuccinic anhydride
Formule: C₁₀H₈O₃
MW: 176,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192395
Numéro CAS: 1131-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité