3-Phényl-2,4-pentanedione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenylacetylacetone, 3-Phenylpentane-2,4-dione
OR936526-1G OR936526-250MG
APOSOR936526-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR936526-1G APOSOR936526-250MG
3-Phényl-2,4-pentanedione 95%
3-Phényl-2,4-pentanedione
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048223
Numéro CAS: 5910-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité