4,6,8-Triméthylquinoléine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937011-1G OR937011-250MG
APOSOR937011-1GEA 266 EUR InStock
APOSOR937011-1G APOSOR937011-250MG
4,6,8-Triméthylquinoléine 95%
4,6,8-Triméthylquinoléine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191505
Numéro CAS: 88565-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité