Dimethyl citraconate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Citraconic Acid Dimethyl Ester, (2Z)-Dimethyl 2-methylmaleate
OR937568-25G OR937568-5G
APOSOR937568-25GEA 203 EUR InStock
APOSOR937568-25G APOSOR937568-5G
Dimethyl citraconate 95%
Dimethyl citraconate
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059306
Numéro CAS: 617-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité