6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937769-10G OR937769-1G OR937769-5G
APOSOR937769-10GEA 935 EUR InStock
APOSOR937769-10G APOSOR937769-1G APOSOR937769-5G
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191466
Numéro CAS: 16075-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité