2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR937981-1G OR937981-250MG
APOSOR937981-1GEA 231 EUR InStock
APOSOR937981-1G APOSOR937981-250MG
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11603419
Numéro CAS: 866089-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité