Valeryl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Valeryl Bromide, Valeroyl Bromide, Pentanoyl bromide
OR937986-5G
APOSOR937986-5GEA 151 EUR InStock
APOSOR937986-5G
Valeryl bromide 95%
Valeryl bromide
Formule: C₅H₉BrO
MW: 165,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059467
Numéro CAS: 1889-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité