(2,4,5-Triméthyl-3-thiényl)acétonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,4,5-Trimethylthiophen-3-yl)acetonitrile
OR938038-1G OR938038-250MG
APOSOR938038-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR938038-1G APOSOR938038-250MG
(2,4,5-Triméthyl-3-thiényl)acétonitrile 95%
(2,4,5-Triméthyl-3-thiényl)acétonitrile
Formule: C₉H₁₁NS
MW: 165,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143113
Numéro CAS: 112440-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité