Diisopropyl sulphite 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938058-25G OR938058-5G
APOSOR938058-25GEA 226 EUR InStock
APOSOR938058-25G APOSOR938058-5G
Diisopropyl sulphite 95%
Diisopropyl sulphite
Formule: C₆H₁₄O₃S
MW: 166,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200838
Numéro CAS: 4773-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité