Homogentisic acid-γ-lactone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-hydroxybenzofuran-2-one, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid γ-Lactone, 5-Hydroxybenzofuran-2(3H)-one, 5-Hydroxy-2-coumaranone
OR938120-5G
APOSOR938120-5GEA 130 EUR InStock
APOSOR938120-5G
Homogentisic acid-γ-lactone 95%
Homogentisic acid-gamma-lactone
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005857
Numéro CAS: 2688-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité