Methyl-1-methylcyclopropane-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylcyclopropane-1-carboxylicacidmethylester, 1-Methylcyclopropane-1-carboxylic Acid Methyl Ester
OR938181-1G OR938181-5G
APOSOR938181-1GEA 150 EUR InStock
APOSOR938181-1G APOSOR938181-5G
Methyl-1-methylcyclopropane-1-carboxylate 95%
Methyl-1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191549
Numéro CAS: 6206-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité