2-Chloro-3-hydroxybenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939587-10G OR939587-25G OR939587-5G
APOSOR939587-10GEA 168 EUR InStock
APOSOR939587-10G APOSOR939587-25G APOSOR939587-5G
2-Chloro-3-hydroxybenzaldéhyde 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798118
Numéro CAS: 56962-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité