Gimeracil 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-4-hydroxypyridin-2(1H)-one, 5-Chloro-4-hydroxy-2(1H)-pyridinone, 5-Chloro-2,4-pyridinediol, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyridine
OR940679-100G
APOSOR940679-100GEA 126 EUR InStock
APOSOR940679-100G
Gimeracil 95%
Gimeracil
Formule: C₅H₄ClNO₂
MW: 145,54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458352
Numéro CAS: 103766-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité