Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
OR9408-1G OR9408-25G OR9408-5G
APOSOR9408-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9408-1G APOSOR9408-25G APOSOR9408-5G
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,0400 g/mol
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056372
Numéro CAS: 106291-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité