5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941323-1G OR941323-5G
APOSOR941323-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR941323-1G APOSOR941323-5G
5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079771
Numéro CAS: 10242-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité