4-Ethoxy-3-nitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9530-5G
APOSOR9530-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR9530-5G
4-Ethoxy-3-nitropyridine 97%
4-Ethoxy-3-nitropyridine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234959
Numéro CAS: 1796-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité