Ethyl pyrimidine-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-pyrimidinecarboxylate
OR953072-1G OR953072-25G OR953072-5G
APOSOR953072-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR953072-1G APOSOR953072-25G APOSOR953072-5G
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate 95%
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832999
Numéro CAS: 62846-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité