3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960347-1G OR960347-5G
APOSOR960347-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR960347-1G APOSOR960347-5G
3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide 98%
3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10022146
Numéro CAS: 1018284-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité