2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960458-5G
APOSOR960458-5GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR960458-5G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole 97%
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole
Formule: C₉H₁₇NSSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699169
Numéro CAS: 137382-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité