2-Bromo-1,1-dimethoxypropane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960515-25G
APOSOR960515-25GEA 163 EUR InStock
APOSOR960515-25G
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane 95%
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane
Formule: C₅H₁₁BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505877
Numéro CAS: 33170-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité