2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960927-1G OR960927-5G
APOSOR960927-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR960927-1G APOSOR960927-5G
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine
Formule: C₆H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060722
Numéro CAS: 58981-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité