(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid
OR962068-1G OR962068-5G
APOSOR962068-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR962068-1G APOSOR962068-5G
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formule: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311783
Numéro CAS: 220498-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité